missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Anilino-5,8-quinolinedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Anilino-5,8-quinolinedione |
| CAS | 91300-60-6 |
| Molekylformel | C15 H10 N2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 6-Anilinoquinoline-5,8-quinone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10N2O2/c18-13-9-12(17-10-5-2-1-3-6-10)15(19)11-7-4-8-16-14(11)13/h1-9,17H |
| LEDER | O=C1C=C(Nc2ccccc2)C(=O)c3cccnc13 |
| IUPAC-namn | 6-anilinoquinoline-5,8-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.25 |
| Formel vikt | 250.0742 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?