missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-APB HCl (1-Benzofuran-6-ylpropan-2-amine Hydrochloride; 6-(2-Aminopropyl)benzofuran Hydrochloride) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-APB (hydrochloride) |
| CAS | 286834-84-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-APB (hydrochloride) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H13 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 6-APB HCl, 1-Benzofuran-6-ylpropan-2-amine Hydrochloride, 6-(2-Aminopropyl)benzofuran Hydrochloride, 6-Benzofuranethanamine, α±-methyl-, hydrochloride (1:1), 6-Benzofuranethanamine, α±-methyl-, hydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO.ClH/c1-8(12)6-9-2-3-10-4-5-13-11(10)7-9;/h2-5,7-8H,6,12H2,1H3;1H |
| Lösningstyp | Single Solution |
| LEDER | Cl.CC(N)Cc1ccc2ccoc2c1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?