Läs mer
6-Aza-2-tiotymin, 98 %
Produktkod. 11482207
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482207 5 g 5g
11492207 25 g 25g
11402217 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14167.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    844.61 SEK
    757.65 SEK / 5g
    Save 86.96 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 615-76-9 | C4H5N3OS | 143,164 g/mol
6-Aza-2-tiotymin används i MALDI-analys av sura glykaner i negativ jonläge. Det kallas också för farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-Aza-2-tiotymin används i MALDI-analys av sura glykaner i negativ jonläge. Det kallas också för farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Löslig i vatten (delvis) och
myrsyra (5 %).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-76-9
Molekylformel C4H5N3OS
Molekylvikt (g/mol) 143.164
MDL-nummer MFCD00006458
InChI-nyckel NKOPQOSBROLOFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aza-2-thiothymine, 2-thio-6-azathymine, 6-azathiothymine, 6-methyl-3-thioxo-3,4-dihydro-1,2,4-triazin-5 2h-one, 3-mercapto-6-methyl-1,2,4-triazin-5 2h-one, 1,2,4-triazin-5 2h-one, 3,4-dihydro-6-methyl-3-thioxo, 3-mercapto-6-methyl-as-triazin-5-ol, as-triazin-5-ol, 3-mercapto-6-methyl, 6-methyl-3-sulfanyl-1,2,4-triazin-5-ol, 3,4-dihydro-6-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazin-5 2h-one
PubChem CID 1263666
IUPAC-namn 6-metyl-3-sulfanyliden-2H-1,2,4-triazin-5-on
LEDER CC1=NNC(=S)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Aza-2-thiothymine
Smältpunkt 218 °C till 221 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4861
Löslighetsinformation Löslig i vatten (delvis) och myrsyra (5 %).
Formel vikt 143.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.