Läs mer
6-Azabicyclo[3.2.1]octane Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Azabicyclo[3.2.1]octane Hydrochloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13N.ClH/c1-2-6-4-7(3-1)8-5-6;/h6-8H,1-5H2;1H |
| Formel vikt | 147.0815 |