Läs mer
6-Azaindole,≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15491669
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15491669 1 g 1g
15411679 250 mg 250mg
15401679 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491669 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64458.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 271-29-4 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
6-Azaindol är ett indolderivat och användbar syntetisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
6-Azaindol är ett indolderivat och användbar syntetisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i vatten (knappast
), metanol och kloroform.
Anteckningar
Luft- och ljuskänsliga. Skydda från ljus förvara i mörker. Förvaras åtskilt från luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 271-29-4
Molekylformel C7H6N2
Molekylvikt (g/mol) 118.14
MDL-nummer MFCD01686899
InChI-nyckel XLKDJOPOOHHZAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-c pyridine, harmyrine, 1,6-diazaindene, 6h-pyrrolo 2,3-c pyridine, 6-azaindol, pyrrolo 2,3-c pyridine, 6-aza-6h-indole, zlchem 439
PubChem CID 9219
IUPAC-namn lH-pyrrolo[2,3-c]pyridin
LEDER N1C=CC2=CC=NC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Azaindole
Kvantitet 1 g
Beilstein 109685
Känslighet Air and light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water (hardly),methanol and chloroform.
Formel vikt 118.14
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.