Läs mer
6-Azauracil, 98 %
Produktkod. 11496987
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496987 5 g 5g
11406997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14389.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 461-89-2 | C3H3N3O2 | 113,08 g/mol
6-Azauracil (6-AU) används som en tillväxthämmare av olika mikroorganismer via utarmning av intracellulära GTP- och UTP-nukleotidpooler. 6-Azauracil har använts i stor utsträckning i undersökningar av modulering av transkription, särskilt i jästmodeller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
6-Azauracil (6-AU) används som tillväxthämmare av olika mikroorganismer via utarmning av intracellulära GTP- och UTP-nukleotidpooler. 6-Azauracil har använts i stor utsträckning i undersökningar av modulering av transkription, särskilt i jästmodeller.
Löslighet Delvis löslig i vatten
, etanol, DMSO och 1 M NH4OH (50 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 461-89-2
Molekylformel C3H3N3O2
Molekylvikt (g/mol) 113.08
MDL-nummer MFCD00006456
InChI-nyckel SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-azauracil, 1,2,4-triazine-3,5 2h,4h-dione, azauracil, 1,2,4-triazine-3,5-diol, 4 6-azauracil, as-triazine-3,5-diol, as-triazine-3,5 2h,4h-dione, 1,2,4-triazine-3,5-dione, usaf cb-30, unii-i14twn70lr
PubChem CID 68037
ChEBI CHEBI:53745
IUPAC-namn 2H-1,2,4-triazin-3,5-dion
LEDER O=C1NN=CC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Azauracil
Smältpunkt 274 °C till 282 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 116472
Löslighetsinformation Delvis löslig i vatten, etanol, DMSO och 1 M NH4OH (50 mg/ml).
Formel vikt 113.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.