Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 6-Azauracil, 99%
Produktkod. 10021740 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10021740 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10021740 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 153970050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 461-89-2 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Azauracil
Namnnotering 99%
CAS 461-89-2
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 276°C to 280°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C3H3N3O2
MDL-nummer MFCD00006456
Kvantitet 5 g
Beilstein 26, V,5, 304
Synonym 6-azauracil, 1,2,4-triazine-3,5 2h,4h-dione, azauracil, 1,2,4-triazine-3,5-diol, 4 6-azauracil, as-triazine-3,5-diol, as-triazine-3,5 2h,4h-dione, 1,2,4-triazine-3,5-dione, usaf cb-30, unii-i14twn70lr
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,dmso
InChI-nyckel SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C1NN=CC(=O)N1
IUPAC-namn 2H-1,2,4-triazine-3,5-dione
Molekylvikt (g/mol) 113.08
PubChem CID 68037
ChEBI CHEBI:53745
Formel vikt 113.08
Procent renhet 99%
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Azauracil
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.