Läs mer
6-Azauracil, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 461-89-2 |
| Smältpunkt | 274°C to 275°C |
| MDL-nummer | MFCD00006456 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 6-Azauracil, 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione, 6-Azauracil |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.07 |
| Kvalitet | Research |