Läs mer
6-Azauridine
Produktkod. 15453919
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453919 1 g 1g
15463919 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453919 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61309.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54-25-1 | C8H11N3O6 | 245.191 g/mol
6-Azauridin kan användas i antivirala studier. 6-azauridin hämmar de novo pyrimidinsyntes och DNA-syntes och omvandlas intracellulärt till mono-, di- och trifosfatderivat, som inkorporeras i RNA och hämmar proteinsyntesen. Det används också som en antineoplastisk antimetabolit. Det stör pyrimidinbiosyntesen och förhindrar därigenom bildning av cellulära nukleinsyror. Som triacetat är det också effektivt som ett antipsoriatikum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
6-Azauridin kan användas i antivirala studier. 6-azauridin hämmar de novo pyrimidinsyntes och DNA-syntes och omvandlas intracellulärt till mono-, di- och trifosfatderivat, som inkorporeras i RNA och hämmar proteinsyntesen. Det används också som en antineoplastisk antimetabolit. Det stör pyrimidinbiosyntesen och förhindrar därigenom bildning av cellulära nukleinsyror. Som triacetat är det också effektivt som ett antipsoriatikum.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-25-1
Molekylformel C8H11N3O6
Molekylvikt (g/mol) 245.191
MDL-nummer MFCD00006472
InChI-nyckel WYXSYVWAUAUWLD-SHUUEZRQSA-N
Synonym 6-azauridine, 6-azuridine, azauridine, azur, riboazauracil, riboazauratsil, 6-azauracil 1-riboside, ribo-azuracil, 6-azauracil riboside, 6-azur
PubChem CID 5901
ChEBI CHEBI:35668
IUPAC-namn 2-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazin-3,5-dion
LEDER C1=NN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Azauridine
Smältpunkt 160°C to 161°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Merck Index 14,904
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 245.19
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Azauridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Azauridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.