Läs mer
6-Azauridine, TRC
Produktkod. 30348716
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30348716 100 mg
1 options
Produktkod. 30348716 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA805108100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Azauridine
CAS 54-25-1
Molekylformel C8 H11 N3 O6
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-β-D-ribofuranosyl-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)dione, 6-Azauracil 1-riboside, 6-AzUr, Riboazauracil
InChI formel InChI=1S/C8H11N3O6/c12-2-3-5(14)6(15)7(17-3)11-8(16)10-4(13)1-9-11/h1,3,5-7,12,14-15H,2H2,(H,10,13,16)/t3-,5-,6-,7-/m1/s1
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2N=CC(=O)NC2=O
IUPAC-namn 2-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-1,2,4-triazine-3,5-dione
Molekylvikt (g/mol) 245.19
Formel vikt 245.0848