missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Azauridine Triacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Azauridine Triacetate |
| CAS | 2169-64-4 |
| Molekylformel | C14H17N3O9 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-(2,3,5-Tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, 2',3',5'-Tri-O-acetyl-6-azauridine, 6-Aza-2',3',5'-tri-O-acetyluridine, Azaribin, Azaribine, CB 304, NSC 67239, Triazure |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O9/c1-6(18)23-5-9-11(24-7(2)19)12(25-8(3)20)13(26-9)17-14(22)16-10(21)4-15-17/h4,9,11-13H,5H2,1-3H3,(H,16,21,22)/t9-,11-,12-,13-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2N=CC(=O)NC2=O |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-(3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.3 |
| Formel vikt | 371.0965 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?