Läs mer
6-Azidohexan-1-amine (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Azidohexan-1-amine |
| CAS | 349553-73-7 |
| Molekylformel | C6H14N4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-Azido-1-hexanamine, 1-Amino-6-azidohexane, 6-Azidohex-1-ylamine, 6-Azidohexylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N4/c7-5-3-1-2-4-6-9-10-8/h1-7H2 |
| LEDER | NCCCCCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 6-azidohexan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.2 |
| Formel vikt | 142.1218 |