missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Azidohexanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Azidohexanoic Acid |
| CAS | 79598-53-1 |
| Molekylformel | C6H11N3O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 6-Azidocaproic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N3O2/c7-9-8-5-3-1-2-4-6(10)11/h1-5H2,(H,10,11) |
| LEDER | O=C(O)CCCCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 6-azidohexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.17 |
| Formel vikt | 157.0851 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?