Läs mer
6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one, Mikromol™
Beskrivning
6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one |
| CAS | 2518343-81-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H11 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Benzoyl-2,3-dihydropyrrolizin-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO2/c16-13-6-7-15-9-11(8-12(13)15)14(17)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,8-9H,6-7H2 |
| LEDER | O=C(c1ccccc1)c2cc3C(=O)CCn3c2 |
| IUPAC-namn | 6-benzoyl-2,3-dihydropyrrolizin-1-one |
| Visa mer |