Läs mer
6-Benzyl-2-thiouracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Benzyl-2-thiouracil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2OS/c14-10-7-9(12-11(15)13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H2,12,13,14,15) |
| Formel vikt | 218.0514 |
| Procent renhet | >95% |