Läs mer
6-Benzyladenin, 99 %
Produktkod. 11437666
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437666 25 g 25g
11417666 1 g 1g
11427666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437666 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14678.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 1214-39-7 | C12H11N5 | 225,26 g/mol
Hämmare av respiratorisk kinas i växter. Ökar livslängden för gröna grönsaker efter skörd6-Benzyladenine är en växttillväxtregulator som används för att stimulera tillväxten hos äpplen, meloner, apelsiner, rosor, päron, sötkörsbär och vita tallar. Den används också för att fastställa och screena den optimala snabba spridningstekniken för S. tonkinensis genom ortogonalt test.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Hämmare av respiratoriskt kinas i växter. Ökar livslängden för gröna grönsaker efter skörd6-Benzyladenine är en växttillväxtregulator som används för att stimulera tillväxten hos äpplen, meloner, apelsiner, rosor, päron, sötkörsbär och vita tallar. Den används också för att fastställa och screena den optimala snabba spridningstekniken för S. tonkinensis genom ortogonalt test.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol och aceton. Något löslig i etylacetat och diklormetan och toluen. Olösligt i n-hexan.
Anmärkningar
Inkompatibelt med starkt oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1214-39-7
Molekylformel C12H11N5
Molekylvikt (g/mol) 225.26
MDL-nummer MFCD00005572
InChI-nyckel NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bap
PubChem CID 62389
ChEBI CHEBI:29022
IUPAC-namn N-bensyl-7H-purin-6-amin
LEDER C(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Benzyladenine
Smältpunkt 229 °C till 233 °C
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 25 g
Beilstein 19406
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, metanol och aceton. Lätt löslig i etylacetat och diklormetan och toluen. Olöslig i n-hexan.
Formel vikt 225.26
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.