Läs mer
6-Bensylaminopurin 100 μg/ml i acetonitril/aceton, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320309
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30320309 1 ml
1 options
Produktkod. 30320309 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10569600AA100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Benzylaminopurine
CAS 1214-39-7
Analyt- eller komponentnamn 6-Benzylaminopurine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H11 N5
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
LEDER C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
IUPAC-namn N-benzyl-7H-purin-6-amin
Lösningsmedel eller matris Acetonitril/Aceton
Molekylvikt (g/mol) 225.25
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 225,1014 g/mol