Läs mer
6-Benzylaminopurine 9-(Beta-D-glucoside), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Benzylaminopurine 9-(beta-D-glucoside) |
| CAS | 4294-17-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 H21 N5 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 9-β-D-Glucopyranosyl-N-(phenylmethyl)-9H-purin-6-amine (ACI), Adenine, N-benzyl-9-β-D-glucopyranosyl- (7CI, 8CI), Adenine, N6-benzyl-9-β-D-glucopyranosyl- (6CI), 6-(Benzylamino)-9-glucosylpurine, 6-(Benzylamino)-9-β-D-glucopyranosylpurine, 6-(Benzylamino)purine 9-β-D-glucopyranoside, 6-Benzylaminopurine-9-glucoside, 9-β-D-Glucopyranosyl-N-benzyladenine, Benzyladenine 9-glucoside, N-Benzyl-9-glucosyladenine, N-Benzyl-9-β-D-glucopyranosyladenine, N6-Benzyladenine 9-glucoside |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N5O5/c24-7-11-13(25)14(26)15(27)18(28-11)23-9-22-12-16(20-8-21-17(12)23)19-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,8-9,11,13-15,18,24-27H,6-7H2,(H,19,20,21)/t11-,13-,14+,15-,18-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3\C(=N\Cc4ccccc4)\NC=Nc23 |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(6Z)-6-benzylimino-1H-purin-9-yl]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.39 |
| Visa mer |