Läs mer
6-bensylaminopurin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11334129 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334129 25 g 25g
11324129 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334129 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210091225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3340.00 SEK
    3178.14 SEK / 25g
    Save 161.86 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1214-39-7
Molekylformel C12H11N5
Molekylvikt (g/mol) 225.26
MDL-nummer MFCD00005572
InChI-nyckel NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bap
PubChem CID 62389
ChEBI CHEBI:29022
IUPAC-namn N-bensyl-7H-purin-6-amin
LEDER C(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Benzylaminopurine
Kvantitet 25 g
Formel vikt 225.3
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Benzylaminopurine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Benzylaminopurine