Läs mer
6-bensylaminopurin, MP Biomedicals
Produktkod. 11314129 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11314129 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 11314129 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02100912.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00 SEK
    315.47 SEK / 500mg
    Save 16.53 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
  • 6-bensylaminopurin, bensyladenin (BAP) är ett syntetiskt cytokinin som tillsammans med auxiner framkallar växttillväxt och utvecklingssvar
  • BAP är ett flitigt använda cytokinintillskott till växtodlingsmedier som Murashige och Skoog medium, Gamborgs medium och Chus N6 medium
  • Hämmare av respiratorisk kinas i växter
  • Ökar livslängden efter skörd av gröna grönsaker
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-BENZYLAMINOPURINE
CAS 1214-39-7
Smältpunkt 226 °C till 236 °C
Färg Vitt
Molekylformel C12H11N5
Linjär formel C12H11N5
MDL-nummer MFCD00005572
Kvantitet 500 mg
Synonym 6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bap
Löslighetsinformation Löslig i glaciärättiksyra (50 mg/ml). Löslig i koncentrerad ammoniumhydroxid, 0,1 N natriumhydroxid (10 mg/ml – lätt dimmig och gulaktig lösning), metanol eller dioxan.
InChI-nyckel NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn N-bensyl-7H-purin-6-amin
Molekylvikt (g/mol) 225.26
PubChem CID 62389
ChEBI CHEBI:29022
Formel vikt 225.25
Fysisk form Pulver