Läs mer
6-bensyloxi-1-BOC-indol-2-borsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10658429 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10658429 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10658429 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430330010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Benzyloxy-1-BOC-indole-2-boronic acid
CAS 850568-66-0
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 102.0°C to 106.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C20H22BNO5
MDL-nummer MFCD06659831
Kvantitet 1 g
Synonym 6-benzyloxy-1-boc-indole-2-boronic acid, 6-benzyloxy-1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-6-benzyloxy-1h-indol-2-yl-2-boronic acid, 6-benzyloxy-1h-indole-2-boronic acid, n-boc protected, 6-benzyloxy-1-tert-butoxycarbonyl indol-2-ylboronic acid, 1h-indole-1-carboxylicacid, 2-borono-6-phenylmethoxy-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209q2h, 6-benzyloxy-1-boc-2-indoleboronic acid, 6-benzyloxyindole-2-boronic acid, n-boc protected
InChI-nyckel OGONSJPAZMVGTG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C(=CC2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C12)B(O)O
IUPAC-namn [1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]-6-fenylmetoxiindol-2-yl]borsyra
Molekylvikt (g/mol) 367.21
PubChem CID 22309458
Formel vikt 367.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Benzyloxy-1-Boc-indole-2-boronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.