Läs mer
6-(bensyloxi)-2-naftylboronsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10394672
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10394672 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10304682 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10206004 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10394672 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00847CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 152915-83-8
Molekylformel C17H15BO3
Molekylvikt (g/mol) 278.114
MDL-nummer MFCD04115402
InChI-nyckel ZVHAZMUBLCEMGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-benzyloxy-2-naphthylboronic acid, 6-benzyloxynaphthalene-2-boronic acid, 6-benzyloxy naphthalen-2-ylboronic acid, boronic acid,b-6-phenylmethoxy-2-naphthalenyl, 6-benzyloxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-benzyloxy naphthalen-2-yl boronic acid, 6-phenylmethoxynaphthalen-2-yl boronic acid, acmc-209d8c, 6-benzyloxy-2-naphthylboronicacid
PubChem CID 2794628
IUPAC-namn (6-fenylmetoxinaftalen-2-yl)borsyra
LEDER B(C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OCC3=CC=CC=C3)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(Benzyloxy)-2-naphthylboronic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 278.11
Procent renhet 97%