Läs mer
6-Benzyloxy-5-methoxyindole-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Benzyloxy-5-methoxyindole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 2495-92-3 |
| Molekylformel | C17 H15 N O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15NO4/c1-21-15-8-12-7-14(17(19)20)18-13(12)9-16(15)22-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,18H,10H2,1H3,(H,19,20) |
| LEDER | COc1cc2cc([nH]c2cc1OCc3ccccc3)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-methoxy-6-phenylmethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.31 |
| Formel vikt | 297.1001 |