Läs mer
6-Benzyloxy-7-methoxy-3,4-dihydro-isoquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Benzyloxy-7-methoxy-3,4-dihydro-isoquinoline |
| CAS | 68360-22-5 |
| Molekylformel | C17 H17 N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3,4-Dihydro-7-methoxy-6-(phenylmethoxy)-isoquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17NO2/c1-19-16-10-15-11-18-8-7-14(15)9-17(16)20-12-13-5-3-2-4-6-13/h2-6,9-11H,7-8,12H2,1H3 |
| LEDER | COc1cc2C=NCCc2cc1OCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 7-methoxy-6-phenylmethoxy-3,4-dihydroisoquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.322 |
| Formel vikt | 267.126 |