Läs mer
6-Benzyloxyindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Benzyloxyindole |
| CAS | 15903-94-3 |
| Molekylformel | C15 H13 N O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO/c1-2-4-12(5-3-1)11-17-14-7-6-13-8-9-16-15(13)10-14/h1-10,16H,11H2 |
| LEDER | C(Oc1ccc2cc[nH]c2c1)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 6-phenylmethoxy-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.27 |
| Formel vikt | 223.0997 |