Läs mer
6-Beta-Hydroxytestosterone, Lipomed
Produktkod. 30459954
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459954 10 mg
1 options
Produktkod. 30459954 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMTES84310
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
6-Beta-Hydroxytestosterone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6 beta-Hydroxytestosterone
CAS 62-99-7
Analyt- eller komponentnamn 6 beta-Hydroxytestosterone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H28 O3
Synonym Androst-4-en-3-one, 6,17-dihydroxy-, (6β,17β)-, Androst-4-en-3-one, 6β,17β-dihydroxy- (7 CI,8 CI), (6β,17β)-6,17-Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 4-Androstene-6β,17β-diol-3-one, 6β,17β-Dihydroxy-4-androstene-3-one, 6β,17β-Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 6β-Hydroxytestosterone, NSC 9721
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]34 C)[C@@H]1 CC[C@@H]2 O
IUPAC-namn (6 R,8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-6,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 304.42
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 304.2038 g/mol