Läs mer
6-Biopterin, MedChemExpress
Produktkod. 16496417
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496417 5 mg -
16452826 25 mg -
16414766 100 mg -
16403688 10 mg 10mg
16400077 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16496417 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY102015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress 6-Biopterin (L-Biopterin), a pterin derivative, is a NO synthase cofactor.
6-Biopterin (L-Biopterin), a pterin derivative, is a NO synthase cofactor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Biopterin
CAS 22150-76-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H11N5O3
Kvantitet 5 mg
Synonym L-Biopterin
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (52.69 mM; ultrasonic and warming and heat to 75°C)
LEDER O=C1N=C(N)NC2=NC=C([C@@H](O)[C@@H](O)C)N=C12
Molekylvikt (g/mol) 237.22
Formel vikt 237.22
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death