Läs mer
6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15483588
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15483588 250 mg 250mg
15493588 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15483588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57040.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 1223573-41-8 | Molekylformel: C10H17NO3 | Molekylvikt: 199,25 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1223573-41-8
Molekylformel C10H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 199.25
MDL-nummer MFCD16877674
InChI-nyckel QOXFRPSIASGKGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylate, 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylic acid tert-butyl ester, 6-boc-1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane, tert-butyl2,5-dioxa-8-aza-spiro 3,5 nonane-8-carboxylate, 2-aza-5-oxaspiro 3.3 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylic acid,1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylate 95+%
PubChem CID 54758968
IUPAC-namn tert-butyl-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(CCO2)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 199.25
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.