Läs mer
6-(Boc-amino)-3-pyridazinecarboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(Boc-amino)-3-pyridazinecarboxylic acid |
| CAS | 301548-08-3 |
| Molekylformel | C10H13N3O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-pyridazinecarboxylic Acid, 6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-pyridazinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O4/c1-10(2,3)17-9(16)11-7-5-4-6(8(14)15)12-13-7/h4-5H,1-3H3,(H,14,15)(H,11,13,16) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(nn1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pyridazine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.23 |
| Formel vikt | 239.0906 |