Läs mer
6-(Boc-amino)hexanoic acid, 95%
Produktkod. 15447878
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447878 5 g 5g
15457878 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61350.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6404-29-1 | C11H21NO4 | 231.292 g/mol
6-(Boc-amino)hexansyra används vid framställning av estrar av 6-aminohexansyra som antibakteriella medel. EACA rapporteras hämma kymotrypsin, faktor VIIa, lysinkarboxipeptidas, plasmin och plasminogenaktivator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
6-(Boc-amino)hexansyra används vid framställning av estrar av 6-aminohexansyra som antibakteriella medel. EACA rapporteras hämma kymotrypsin, faktor VIIa, lysinkarboxipeptidas, plasmin och plasminogenaktivator.
Löslighet
Löslig i kloroform och etylacetat. Något lösligt i vatten.
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Förvara behållaren väl tillsluten. Med bra ventilation. Skydda från värme och förvara åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6404-29-1
Molekylformel C11H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 231.292
MDL-nummer MFCD00037798
InChI-nyckel RUFDYIJGNPVTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-epsilon-acp-oh, boc-6-aminocaproic acid, 6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, boc-6-ahx-oh, 6-boc-amino hexanoic acid, boc-, a-acp-oh, hexanoic acid, 6-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino, n-boc-6-aminohexanoic acid, 6-boc-amino caproic acid
PubChem CID 637602
IUPAC-namn 6-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]hexansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(Boc-amino)hexanoic acid
Smältpunkt 35°C to 40°C
Färg Vitt
Linjär formel (CH3)3COCONH(CH2)5CO2H
Kvantitet 5 g
Beilstein 2049561
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and ethyl acetate. Slightly soluble in water.
Formel vikt 231.29
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.