Läs mer
6-Boc-Hynic, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Boc-Hynic |
| CAS | 133081-25-1 |
| Molekylformel | C11 H15 N3 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-[2-(tert-Butoxycarbonyl)hydrazinyl]nicotinic Acid, 6-[1-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]hydrazinyl]-3-pyridinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N3O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-13-8-5-4-7(6-12-8)9(15)16/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)(H,14,17)(H,15,16) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NNc1ccc(cn1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 6-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]hydrazinyl]pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.255 |
| Formel vikt | 253.106 |