Läs mer
Sartorius 6 gren Microsart™ Fördelare
Produktkod. 16428203 Handla allt Sartorius Produkter
Typ:
Biosart 100 grenrör
Biosart 250 grenrör
Microsart Trattgrenrör
Produktkod. 16428203
Brand: Sartorius 168M6BS100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Filtreringsställ designat för att anpassas till en mängd olika behov.
  • 100 % rostfritt stål för minimerad rengöring
  • Full autoklaverbarhet utan demontering
  • Steril ventilation i kritiska applikationer
  • Minskad risk för sekundär kontaminering
  • Snabbkopplingsadaptrar för snabb anslutning av slangar och snabb sammankoppling av 2 grenrör
  • Låg arbetshöjd för ergonomiskt arbete i laminärt flöde
  • Detekterar och kvantifierar mikroorganismer i vätskeprover exakt
  • Vald metod för vätsketestning
  • Ger pålitliga och reproducerbara resultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Grenrör
För användning med (utrustning) Biosart 100 Monitor
Material Rostfritt stål
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 1
Typ Biosart 100 grenrör
Volym (metrisk) 100 mL
Längd (metrisk) 924 mm
Bredd (metrisk) 98 mm
Höjd (metrisk) 120 mm