Beskrivning
- 100 % rostfritt stål för minimerad rengöring
- Full autoklaverbarhet utan demontering
- Steril ventilation i kritiska applikationer
- Minskad risk för sekundär kontaminering
- Snabbkopplingsadaptrar för snabb anslutning av slangar och snabb sammankoppling av 2 grenrör
- Låg arbetshöjd för ergonomiskt arbete i laminärt flöde
- Detekterar och kvantifierar mikroorganismer i vätskeprover exakt
- Vald metod för vätsketestning
- Ger pålitliga och reproducerbara resultat
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Återanvändbar |
| Filtertyp | Grenrör |
| Material | Rostfritt stål |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Inkluderar | 100 mL tratt i rostfritt stål |
| Kvantitet | 1 |
| Typ | Grenrör |
| Volym (metrisk) | 100 mL |
| Längd (metrisk) | 924 mm |
| Bredd (metrisk) | 98 mm |
| Visa mer |