Läs mer
Sartorius 6 gren Microsart™ Förgreningsrör med tratt
Produktkod. 16468203 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Inkluderar:
100 mL tratt i rostfritt stål
500 mL tratt i rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar unitSize
16468203 500 mL tratt i rostfritt stål Varje
16458203 100 mL tratt i rostfritt stål Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16468203 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 168M6SS500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78495.00 SEK
    75159.75 SEK / Paket med 1
    Save 3335.25 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Filtreringsställ designat för att anpassas till en mängd olika behov.
  • 100 % rostfritt stål för minimerad rengöring
  • Full autoklaverbarhet utan demontering
  • Steril ventilation i kritiska applikationer
  • Minskad risk för sekundär kontaminering
  • Snabbkopplingsadaptrar för snabb anslutning av slangar och snabb sammankoppling av 2 grenrör
  • Låg arbetshöjd för ergonomiskt arbete i laminärt flöde
  • Detekterar och kvantifierar mikroorganismer i vätskeprover exakt
  • Vald metod för vätsketestning
  • Ger pålitliga och reproducerbara resultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Grenrör
Material Rostfritt stål
Sterilitet Icke-steril
Inkluderar 500 mL tratt i rostfritt stål
Kvantitet 1
Typ Grenrör
Volym (metrisk) 500 mL
Längd (metrisk) 924 mm
Bredd (metrisk) 98 mm
Höjd (metrisk) 120 mm