Läs mer
6-Bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15457765
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457765 1 g 1g
15467765 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457765 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30436.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
6-Bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene is used in Synthesis and evaluation of synthetic retinoid derivatives as inducers of stem cell differentiation.
Solubility
Insoluble in water
Notes
Light Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27452-17-1
Molekylformel C14H19Br
Molekylvikt (g/mol) 267.21
MDL-nummer MFCD05664407
InChI-nyckel NLOOVMVNNNYLFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, naphthalene, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,1,4,4-tetramethyl-6-bromotetralin, 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-tetralin, 6-bromo-1,1,4,4 tetramethy 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtalene, 2-bromo-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 2-bromo-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaph-thalene, 2-bromo-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphthalene
PubChem CID 226685
IUPAC-namn 6-brom-1,1,4,4-tetrametyl-2,3-dihydronaftalen
LEDER CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)Br)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Smältpunkt 34°C to 37°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water
Formel vikt 267.21
Procent renhet 97%