Läs mer
6-brom-1,1,4,4-tetrametyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalen, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10391533
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10391533 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10391533 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC27110EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
CAS 27452-17-1
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C14H19Br
MDL-nummer MFCD05664407
Kvantitet 10 g
Synonym 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, naphthalene, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,1,4,4-tetramethyl-6-bromotetralin, 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-tetralin, 6-bromo-1,1,4,4 tetramethy 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtalene, 2-bromo-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 2-bromo-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaph-thalene, 2-bromo-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphthalene
InChI-nyckel NLOOVMVNNNYLFS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)Br)(C)C)C
IUPAC-namn 6-brom-1,1,4,4-tetrametyl-2,3-dihydronaftalen
Molekylvikt (g/mol) 267.21
PubChem CID 226685
Formel vikt 267.21
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk