Läs mer
6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine |
| CAS | 356560-80-0 |
| Molekylformel | C6H4BrN3 |
| MDL-nummer | MFCD08689534 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | BrC1=CN2C(C=C1)=NC=N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.02 |
| Procent renhet | 98% |