Läs mer
6-brom-1,3-bensotiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10279712
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10279712 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10416082 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10666614 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10279712 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC05910CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 53218-26-1
Molekylformel C7H4BrNS
Molekylvikt (g/mol) 214.08
MDL-nummer MFCD04115372
InChI-nyckel YJOUISWKEOXIMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromobenzothiazole, 6-bromobenzo d thiazole, benzothiazole, 6-bromo, 6-bromo-benzothiazole, 6-bromo-benzo d thiazole, pubchem21861, acmc-209l4t, 6-bromanyl-1,3-benzothiazole, benzothiazole, 6-bromo-9ci
PubChem CID 2795171
IUPAC-namn 6-brom-1,3-bensotiazol
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)SC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-1, 3-benzothiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 214.09
Procent renhet 97%