Läs mer
6-brom-1,3-bensotiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10666614
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10666614 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10279712 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10416082 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10666614 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC05910DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 53218-26-1
Molekylformel C7H4BrNS
Molekylvikt (g/mol) 214.08
MDL-nummer MFCD04115372
InChI-nyckel YJOUISWKEOXIMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromobenzothiazole, 6-bromobenzo d thiazole, benzothiazole, 6-bromo, 6-bromo-benzothiazole, 6-bromo-benzo d thiazole, pubchem21861, acmc-209l4t, 6-bromanyl-1,3-benzothiazole, benzothiazole, 6-bromo-9ci
PubChem CID 2795171
IUPAC-namn 6-brom-1,3-bensotiazol
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)SC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-1, 3-benzothiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 214.09
Procent renhet 97%