Läs mer
6-brom-1,3-bensotiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromo-1, 3-benzothiazole |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 214.09 |
| Procent renhet | 97% |