Läs mer
6-brom-1,3-bensoxazol-2(3h)-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10567094
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10567094 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10255754 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10567094 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC75710DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 19932-85-5
Molekylformel C7H4BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 214.02
MDL-nummer MFCD00694727
InChI-nyckel DDNKJFBQMQOIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-2-benzoxazolinone, 6-bromo-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolinone, 6-bromo, 6-bromobenzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-bromo, 6-bromo-2 3h-benzoxazolone, cincreasin, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromobenzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 29859
ChEBI CHEBI:77861
IUPAC-namn 6-brom-3H-l,3-bensoxazol-2-on
LEDER BrC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-1, 3-benzoxazol-2(3h)-one
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 214.02
Procent renhet 97%