Läs mer
6-brom-1,4-dimetyl-1,2,3,4-tetrahydrokinoxalin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10694215
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10694215 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10747095 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10694215 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC37110CB
Kemiska identifierare
CAS 876728-35-7
Molekylformel C10H13BrN2
Molekylvikt (g/mol) 241.13
MDL-nummer MFCD08271891
InChI-nyckel BVWZHBZUOICVIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline, quinoxaline,6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-dimethyl, 6-bromanyl-1,4-dimethyl-2,3-dihydroquinoxaline
PubChem CID 18525730
IUPAC-namn 6-brom-1,4-dimetyl-2,3-dihydrokinoxalin
LEDER CN1CCN(C)C2=C1C=CC(Br)=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 241.13
Procent renhet 97%