Läs mer
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2(1H)-one, 98%
Produktkod. 11424430
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424430 1 g 1g
11414430 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11424430 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50042.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72754-05-3 | C8H5BrN2O | 225.05 g/mol
6-brom-1,8-naftyridin-2(1H)-on används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-Bromo-1,8-naftyridin-2(1H)-on används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72754-05-3
Molekylformel C8H5BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 225.05
MDL-nummer MFCD07781151
InChI-nyckel BCEWGGGNOQNYKK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12520144
IUPAC-namn 6-brom-lH-1,8-naftyridin-2-on
LEDER BrC1=CN=C2NC(=O)C=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Synonym 6-bromo-1,8-naphthyridin-2-ol, 6-bromo-1,8-naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo-1,8 naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo-1,8 naphthyridin-2-ol, 6-bromo-2-hydroxy-1,8-naphthyridine, 1,8-naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo, acmc-1bihh, ksc496s1t, 6-bromopyridino 2,3-b pyridin-2-ol, 6-bromo-1,8naphthyridin-2 1h-one
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 225.05
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.