Läs mer
6-brom-[1,8]naftyridin-2(lH)-on, Thermo Scientific™
Produktkod. 10507970
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10507970 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10507970 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00219DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-[1, 8]naphthyridin-2(1H)-one
CAS 72754-05-3
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C8H5BrN2O
MDL-nummer MFCD07781151
Kvantitet 1 g
Synonym 6-bromo-1,8-naphthyridin-2-ol, 6-bromo-1,8-naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo-1,8 naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo-1,8 naphthyridin-2-ol, 6-bromo-2-hydroxy-1,8-naphthyridine, 1,8-naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo, acmc-1bihh, ksc496s1t, 6-bromopyridino 2,3-b pyridin-2-ol, 6-bromo-1,8naphthyridin-2 1h-one
InChI-nyckel BCEWGGGNOQNYKK-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrC1=CN=C2NC(=O)C=CC2=C1
IUPAC-namn 6-brom-lH-1,8-naftyridin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 225.05
PubChem CID 12520144
Formel vikt 225.04
Procent renhet 95%