Läs mer
6-Bromo-1-hexanol, 95%
Produktkod. 11924641 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11924641 50 g Glasflaska 50g
10207550 2.5 g Glasflaska 2.5g
10269363 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11924641 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 270090500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4286-55-9 | C6H13BrO | 181.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4286-55-9
Molekylformel C6H13BrO
Molekylvikt (g/mol) 181.07
MDL-nummer MFCD00002983
InChI-nyckel FCMCSZXRVWDVAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1-hexanol, 6-bromohexanol, 1-hexanol, 6-bromo, 6-bromo-hexan-1-ol, hexamethylene bromohydrin, 6-bromo-hexanol, 6-bromo-l-hexanol, 1-bromo-6-hexanol, 1-bromohexan-6-ol, 6-hydroxyhexyl bromide
PubChem CID 77970
IUPAC-namn 6-bromhexan-1-ol
LEDER OCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-1-hexanol
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Densitet 1.3200g/mL, 1.32
Kokpunkt 104.0°C to 106.0°C (5.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Br(CH2)6OH
Brytningsindex 1.4810 to 1.4840
Kvantitet 50 g
Beilstein 01,1704
Formel vikt 181.07
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Bromo-1-hexanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.