Läs mer
6-brom-1-hexanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11494817
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494817 25 g 25g
11474817 1 g 1g
11484817 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21803.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4286-55-9 | C6H13BrO | 181.07 g/mol
En produkt för proteomikforskning. Används även som reagens vid framställning av kväveoxiddonerande analoger av Sulindac (S699215), ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel som har förmågan att förebygga tjocktarmscancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
En produkt för proteomikforskning. Används även som reagens vid framställning av kväveoxiddonerande analoger av Sulindac (S699215), ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel som har förmågan att förebygga tjocktarmscancer.
Löslighet Löslig i kloroform och metanol
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4286-55-9
Molekylformel C6H13BrO
Molekylvikt (g/mol) 181.07
MDL-nummer MFCD00002983
InChI-nyckel FCMCSZXRVWDVAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1-hexanol, 6-bromohexanol, 1-hexanol, 6-bromo, 6-bromo-hexan-1-ol, hexamethylene bromohydrin, 6-bromo-hexanol, 6-bromo-l-hexanol, 1-bromo-6-hexanol, 1-bromohexan-6-ol, 6-hydroxyhexyl bromide
PubChem CID 77970
IUPAC-namn 6-bromhexan-1-ol
LEDER OCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-1-hexanol
Densitet 1.384
Kokpunkt 105°C to 106°C (5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.482
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vikt 181.08
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Bromo-1-hexanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Bromo-1-hexanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.