Läs mer
6-Bromo-1-hexanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromo-1-hexanol |
| CAS | 4286-55-9 |
| Molekylformel | C6 H13 Br O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Hexanol, 6-bromo-, 6-Bromo-1-hexanol, 1-Bromo-6-hexanol, 1-Bromo-6-hydroxyhexane, 6-Bromohexyl alcohol, 6-Hydroxyhexyl bromide, ω-Bromo-1-hexanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13BrO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2 |
| LEDER | OCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 6-bromohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.0708 |
| Formel vikt | 180.015 |