Läs mer
6-Bromo-1-hexene, 95%
Produktkod. 11303436
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303436 5 g 5g
11393426 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303436 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12909.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2695-47-8 | C6H11Br | 163.058 g/mol
6-brom-1-hexen användes vid framställning av epoxid, 6-brom-1,2-epoxihexan. Det användes också i en enkel, direkt framställning av 4-alkenylbensonitriler via anjoniska reducerade former av tereftalonitril i flytande ammoniak.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-brom-1-hexen användes vid framställning av epoxid, 6-brom-1,2-epoxihexan. Det användes också i en enkel, direkt framställning av 4-alkenylbensonitriler via anjoniska reducerade former av tereftalonitril i flytande ammoniak.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2695-47-8
Molekylformel C6H11Br
Molekylvikt (g/mol) 163.058
MDL-nummer MFCD00000269
InChI-nyckel RIMXEJYJXDBLIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1-hexene, 5-hexenyl bromide, 1-hexene, 6-bromo, 1-bromo-5-hexene, 6-bromohexene, 6-bromo-hexene, 6-bromo-hex-1-ene, l-bromo-5-hexene, 6-bromo-1-hexen, 1-bromohex-5-ene
PubChem CID 75906
IUPAC-namn 6-bromhex-1-en
LEDER C=CCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-1-hexene
Densitet 1.217
Kokpunkt 147°C
Flampunkt 54°C (129°F)
Odör Characteristic
Linjär formel Br(CH2)4CH=CH2
Brytningsindex 1.4652
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 506203
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 163.06
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.