Läs mer
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 12605007 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12605007 5 g 5g
12694997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12605007 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444600050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 590417-94-0
Molekylformel C8H7BrN2
Molekylvikt (g/mol) 211.06
InChI-nyckel SVVSOIGNROPKMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-6-bromoindazole, 1h-indazole, 6-bromo-1-methyl, pubchem19529, acmc-209m9p, 6-bromo-1-methyl-indazole, indazole, 6-bromo-1-methyl
PubChem CID 22558675
IUPAC-namn 6-bromo-1-methylindazole
LEDER CN1C2=C(C=CC(=C2)Br)C=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Smältpunkt 48°C to 50°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 211.06
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.