Läs mer
6-brom-1-metyl-1H-indol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10728075
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10728075 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10359163 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10728075 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC44210CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 125872-95-9
Molekylformel C9H8BrN
Molekylvikt (g/mol) 210.07
MDL-nummer MFCD08543444
InChI-nyckel PXHJDPPKNUGKPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1-methyl-1h-indole, 1h-indole,6-bromo-1-methyl, acmc-20eb8h, 6-bromo-1-methyl indole, 1-methyl-6-bromo-1h-indole, 1h-indole, 6-bromo-1-methyl
PubChem CID 15546854
LEDER CN1C=CC2=CC=C(Br)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-1-methyl-1H-indole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 6-brom-l-metylindol
Formel vikt 210.07
Procent renhet 97%